Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 2.0 ml
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Marca: Fisherbrand™
14.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
Descripción
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad de 2,0 ml
- Polipropileno de alta claridad
- Graduados en incrementos de 0,25 ml
- Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
- Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
- Área de etiquetado en el exterior del tubo
- Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
- Escala de temperatura de - 80 °C a + 121 °C
- Se adaptan a todos los rotores estándar
- Apirógenas
- Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
Especificaciones
11 mm | |
Tapón a presión con parte superior plana | |
Sí | |
Rojo | |
Polipropileno | |
Área de etiquetado | |
Tapón a presión plano |
30000 xG | |
Sin ARNasa/ADNasa | |
2 ml | |
40,6mm | |
Punto de inserción de la aguja | |
Sí |