Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12380313 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12380313 Ámbar paquete de 500
12300323 Azul paquete de 500
12320333 Amarillo paquete de 500
11393613 Natural paquete de 500
12390323 Rojo paquete de 500
12360323 Naranja paquete de 500
12320323 Verde paquete de 500
12330323 Surtido paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12380313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad de 2,0 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en incrementos de 0,25 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Escala de temperatura de - 80 °C a + 121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Ámbar
Material Polipropileno
Incluye Punto de inserción de la aguja
Tipo de etiqueta Área de etiquetado
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión plano
RCF máx. 30000 xG
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (métrico) 40,6mm