Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 6,5cm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 16mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 6,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Longitud del tubo (métrico) | 22 mm |