Descripción
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
- Polipropileno duradero
- Las estrías externas evitan bolsas de aire
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 10,5cm |
| Capacidad (métrico) | 225 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 21mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 10,3 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Longitud del tubo (métrico) | 33mm |