Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 80 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación de evaporación |
| Acabado interior | Acristalado |
| Grosor | 2,5 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Altura (imperial) | 1,18 in |
| Mostrar más |