Learn More
Fisherbrand™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. 13419729 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13419729 150 ml paquete de 6
13479719 35 ml paquete de 6
13499719 70 ml paquete de 6
13489719 80 ml paquete de 6
13409729 120 ml paquete de 6
13439729 250 ml paquete de 6
13429729 1285 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13419729
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acristalado en el interior y el exterior, excepto para reborde.
Forma profunda con tapa
  • Fondo redondo
  • Acristalado por dentro y por fuera, excepto por el reborde.
  • Altamente resistente a los productos químicos
  • Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
  • Sin funda
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Procesos de evaporación y de incineración
Acabado interior Acristalado
Intervalo de temperatura (imperial) 2102 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 1150 °C
Grosor 2,9 mm
Altura (métrico) 42 mm
Altura (imperial) 1,65 in
Diámetro (imperial) 3,93 in
Diámetro (métrico) 100 mm