Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de poliestireno
Código de producto. p-33509 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11738549 20 ml paquete de 500
11748549 50 ml paquete de 500
2 options
Código de producto. 11738549
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para su uso como recipientes de muestras
  • El tamaño 20 ml es útil en fotometría de llama
  • El tamaño de 5 ml se puede utilizar en espectroscopia de absorción atómica y fotometría de llama.
Información de órdenes
Envasadas en manguitos de cartón de 100.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,67 oz
Diámetro de base (métrico) 27 mm
Diámetro del área superior (métrico) 43 mm
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Poliestireno
Tipo Vaso de precipitados
Desechables