Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: normales
Código de producto. 16424520 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Transparente
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
25 x 38 cm (10 x 15 pulgadas)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas)
35 x 25 in (89 x 64 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacidad (imperial):
2 a 3 galones.
3 a 4 galones.
44 gal
De 1 a 2 gal
De 13 a 16 gal
De 45 a 52 l (12-14 gal.)
De 7 a 10 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
16424520 Rojo 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal paquete de 200
13489566 Transparente 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal cada uno
18306543 Transparente 10 x 10 in De 1 a 2 gal paquete de 200
18326523 Transparente 30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas) De 1 a 2 gal paquete de 200
18336523 Transparente 25 x 38 cm (10 x 15 pulgadas) De 1 a 2 gal paquete de 200
13499566 Transparente 24 x 12 in (61 x 30 cm) 2 a 3 galones. cada uno
16418115 Transparente 30 x 24 in (76 x 61 cm) De 45 a 52 l (12-14 gal.) paquete de 200
13419576 Transparente 36 x 24 in (91 x 61 cm) De 13 a 16 gal cada uno
18346503 Rojo 19 x 14 in (48 x 36 cm) 3 a 4 galones. paquete de 200
18356503 Rojo 23 x 19 in (58 x 48 cm) De 7 a 10 gal paquete de 200
10132688 Rojo 35 x 25 in (89 x 64 cm) De 13 a 16 gal cada uno
18598056 Rojo 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal paquete de 100
12 options
Código de producto. 16424520
This item is not returnable. View return policy
Estilo sencillo (sin impresión).
Bolsas de estilo sencillo
  • Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
  • 2 mil de grosor
  • Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Specifications
Certificaciones/conformidad OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo de tapón Elástico
Capacidad (imperial) De 1 a 2 gal
Color Rojo
Dimensiones (L x An) 12 x 8 in (30 x 20 cm)
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 8 in
Longitud (imperial) 12 in
Grosor 2 mil
Material Polipropileno
Temperatura (métrico) 140° C