Learn More
Fisherbrand™ Viales de polietileno para muestras con tapón con bisagras
Código de producto. 17206904 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
7 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,5 in, 14 mm
0,86 in, 22 mm
Volumen (imperial):
1 dr
2,75 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Volumen (imperial) unitSize
17206904 7 mL 0,86 in, 22 mm 2,75 dr. paquete de 100
16428115 2,5 ml 0,5 in, 14 mm 1 dr paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17206904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso genérico.
Para uso genérico.
  • Durable, lightweight polyethylene
  • Unbreakable
  • Withstand temperatures to 80°C (176°F)
  • Snap-top hinged lids cannot be lost and provide tight friction fit
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,86 in, 22 mm
Material LDPE, Polyethylene
Volumen (métrico) 7 mL
Para utilizar con (aplicación) General purpose use
Altura (imperial) 1.23 in.
Incluye Hinged cap
Volumen (imperial) 2,75 dr.
Volumen total (métrico) 7 mL
Tipo de tapón Snap Cap
Cantidad 100 Cs.
Grosor (métrico) 1 mm (Wall)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial