Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Bolsas de polietileno para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave para garantizar la manipulación y eliminación seguras de residuos biopeligrosos.
- Todas las bolsas se suministran con cierres elásticos de ventilación de vapor esterilizables en autoclave, excepto las bolsas transparentes lisas de 1,5 mil de grosor.
- Polietileno
- Rango de temperatura 260° F
- Disponible en 4 colores/estilos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Rojo con estampado negro |
| Dimensiones (L x An) | 48 x 38 pulgadas (122 x 97 cm) |
| Longitud (métrico) | 122 cm |
| Anchura (métrico) | 97 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Impreso en inglés y español |
| Anchura (imperial) | 38 in |
| Longitud (imperial) | 48 in |
| Mostrar más |