Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Código de producto. 18366513 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Rojo con estampado negro
Transparente
Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
24 x 36 in (61 x 91 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30 x 33 pulgadas (76 x 84 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
48 x 38 pulgadas (122 x 97 cm)
64 x 89 cm (25 x 35 pulgadas)
Grosor:
1,50 mil
4 mil
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Grosor unitSize
18366513 Transparente con impresión en rojo 30 x 24 in (76 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
15386433 Natural 24 x 12 in (61 x 30 cm) 1,50 mil paquete de 200
16235040 Natural 24 x 36 in (61 x 91 cm) 1,50 mil cada uno
18346523 Transparente con impresión en rojo 12 x 8 in (30 x 20 cm) 1,50 mil paquete de 200
18396533 Transparente con impresión en rojo 36 x 24 in (91 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
18366533 Transparente con impresión en rojo 24 x 12 in (61 x 30 cm) 1,50 mil paquete de 200
18376513 Rojo con estampado negro 12 x 8 in (30 x 20 cm) 1,50 mil paquete de 200
18376523 Rojo con estampado negro 19 x 14 in (48 x 36 cm) 1,50 mil paquete de 200
17841772 Rojo con estampado negro 23 x 19 in (58 x 48 cm) 1,50 mil paquete de 200
18396523 Rojo con estampado negro 64 x 89 cm (25 x 35 pulgadas) 1,50 mil paquete de 200
18386513 Rojo con estampado negro 30 x 33 pulgadas (76 x 84 cm) 1,50 mil paquete de 200
18316513 Rojo con estampado negro 36 x 24 in (91 x 61 cm) 4 mil paquete de 100
18346533 Transparente 36 x 24 in (91 x 61 cm) 4 mil paquete de 100
18346513 Transparente 30 x 24 in (76 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
18548056 Rojo con estampado negro 48 x 38 pulgadas (122 x 97 cm) 1,50 mil paquete de 100
15 options
Código de producto. 18366513
Las bolsas para residuos biopeligrosos de polietileno esterilizables en autoclave garantizan una manipulación y eliminación seguras de los residuos biopeligrosos.
Bolsas de polietileno para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave para garantizar la manipulación y eliminación seguras de residuos biopeligrosos.
  • Todas las bolsas se suministran con cierres elásticos de ventilación de vapor esterilizables en autoclave, excepto las bolsas transparentes lisas de 1,5 mil de grosor.
  • Polietileno
  • Rango de temperatura 260° F
  • Disponible en 4 colores/estilos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo de tapón Elástico
Color Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An) 30 x 24 in (76 x 61 cm)
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Impreso en inglés y español
Anchura (imperial) 24 in
Longitud (imperial) 30 in
Grosor 1,50 mil
Material Polietileno
Tipo de producto Bolsas esterilizables en autoclave
Temperatura (métrico) 127° C