Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Código de producto. p-31496 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 12 in
30 x 24 in
35 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
18386533 24 x 12 in paquete de 100
18356523 35 x 24 in paquete de 100
10440633 30 x 24 in paquete de 100
3 options
Código de producto. 18386533
Bolsas impresas con el símbolo de peligro biológico para garantizar una manipulación y eliminación seguras de los residuos de riesgo biológico.
Bolsas de autoclave resistentes a impactos y desgarros para la esterilización de residuos. Fisherbrand™ Las bolsas naranjas para autoclave sin indicador de esterilización están fabricadas con polietileno de alta densidad.
  • Resistente a impactos y desgarros.
  • Color naranja brillante.
  • Hecho de polietileno de alta densidad
Compliance
Pasar la norma ASTM™ Pruebas de resistencia al impacto y al desgarro.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM
Tipo de tapón Ninguno
Color Naranja con estampado negro
Dimensiones (L x An) 24 x 12 in
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (métrico) 30 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Impreso en inglés
Anchura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 24 in
Grosor 38 micras
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Temperatura (métrico) 127° C