Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave, con indicador
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Impreso en inglés y español
- Temperatura máxima de 140° Cmáx (285° F); uso a 125° Cmáx (257° F)
- Vienen con cierres de alambre.
- Con indicador de esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1709, Impacto de dardo |
| Tipo de tapón | Atadura de cables |
| Color | Naranja |
| Dimensiones (L x An) | 35 x 25 pulgadas (89 x 63,5 cm) |
| Longitud (métrico) | 89 cm |
| Anchura (métrico) | 63,5 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 25 in |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |