Learn More
Fisherbrand™ Recipientes multiuso para almacenamiento de muestras
Código de producto. 12099957 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Material del cierre:
LDPE
Polipropileno
Color:
Blanco
Translúcido
Forma:
Alto/estrecho
Bajo/ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Color Forma unitSize
12099957 5100 mL LDPE Translúcido Bajo/ancho paquete de 10
12029977 118 mL Polipropileno Translúcido Bajo/ancho paquete de 300
11709388 148 mL Polipropileno Translúcido Alto/estrecho paquete de 300
12049977 237 mL LDPE Translúcido Bajo/ancho paquete de 100
11719388 237 mL LDPE Blanco Bajo/ancho paquete de 100
11974375 237 mL LDPE Translúcido Alto/estrecho paquete de 100
12029957 237 mL LDPE Blanco Alto/estrecho paquete de 100
12089977 473 mL LDPE Translúcido Bajo/ancho paquete de 100
11994375 473 mL LDPE Blanco Alto/estrecho paquete de 100
12089947 946 mL LDPE - Alto/estrecho paquete de 100
12089957 1100 mL LDPE Blanco Bajo/ancho paquete de 100
12009957 1900 mL LDPE Translúcido Alto/estrecho paquete de 50
12009967 1900 mL LDPE Blanco Alto/estrecho paquete de 50
12039957 2500 mL LDPE - Alto/estrecho paquete de 25
12069967 2500 mL LDPE Blanco Alto/estrecho paquete de 25
12089967 5100 mL LDPE Blanco Alto/estrecho paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12099957
Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos el formaldehído, los ácidos débiles y todas las bases
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y todas las bases.
  • Resisten la congelación y la ebullición
  • Apilables para un almacenamiento compacto
  • Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autoclave
  1. Estilo bajo/ancho
  2. Estilo alto/estrecho
  3. Graduado
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Bajo/ancho
Capacidad (imperial) 172 oz
Capacidad (métrico) 5100 mL
Material del cierre LDPE
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 22,0 cm
Altura (imperial) 6,98 in
Altura (métrico) 17,72 cm