Learn More
Fisherbrand™ Recipientes multiuso para almacenamiento de muestras
Código de producto. 12029957 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Material del cierre:
LDPE
Polipropileno
Color:
Blanco
Translúcido
Forma:
Alto/estrecho
Bajo/ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
Código de producto. 12029957
Edge
Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos el formaldehído, los ácidos débiles y todas las bases
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y todas las bases.
  • Resisten la congelación y la ebullición
  • Apilables para un almacenamiento compacto
  • Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autoclave
  1. Estilo bajo/ancho
  2. Estilo alto/estrecho
  3. Graduado
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Alto/estrecho
Capacidad (imperial) 8 oz
Capacidad (métrico) 237 mL
Material del cierre LDPE
Color Blanco
Diámetro (métrico) 7,81 cm
Altura (imperial) 3,39 in
Altura (métrico) 8,61 cm