Description
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y todas las bases.
- Resisten la congelación y la ebullición
- Apilables para un almacenamiento compacto
- Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autoclave
- Estilo bajo/ancho
- Estilo alto/estrecho
- Graduado
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Alto/estrecho |
| Capacidad (imperial) | 64,0 oz |
| Capacidad (métrico) | 1900 mL |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 14,74 cm |
| Altura (imperial) | 6,13 in |
| Altura (métrico) | 15,58 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?