Learn More
Fisherbrand™ Recipientes multiuso para almacenamiento de muestras
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Material del cierre:
LDPE
Polipropileno
Color:
Blanco
Translúcido
Forma:
Alto/estrecho
Bajo/ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
Descripción
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y todas las bases.
- Resisten la congelación y la ebullición
- Apilables para un almacenamiento compacto
- Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autoclave
- Estilo bajo/ancho
- Estilo alto/estrecho
- Graduado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Alto/estrecho |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Capacidad (métrico) | 237 mL |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (métrico) | 7,81 cm |
| Altura (imperial) | 3,41 in |
| Altura (métrico) | 8,66 cm |