Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de arco de acero suave
Código de producto. p-8015450 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11552692 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11552692
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas con componentes de acero suave, estas pinzas son una excelente incorporación para cualquier laboratorio o entorno de investigación.
  • Tenazas de arco de laboratorio de acero suave con acabado brillante, neutralizado y transparente
  • Tenazas de crisol con arco y junta plana y bisagra plana
Especificaciones
Incluye Junta curvada y plana
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero
Tipo Pinzas de crisol