Learn More
Fisherbrand™ Cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-44958 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Capacidad para portaobjetos:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11761476
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte de forma segura 25 o 100 portaobjetos con las cajas con bisagras resistentes. Fisherbrand™ Las cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras seguras que corresponden a la tarjeta de identificación numerada. Las cajas apilables se cierran de forma segura con cierre de pasador.
Almacene y transporte de forma segura 25 o 100 portaobjetos con las cajas con bisagras resistentes. Fisherbrand™ Las cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras seguras que corresponden a la tarjeta de identificación numerada. Cajas apilables
  • Fabricado en polipropileno o cartón duradero, sin revestimiento
  • Las tapas con bisagra se mantienen cerradas de forma segura con un cierre de pasador
  • El pie para apilado maximiza la estabilidad
  • Ficha de identificación de portaobjetos numerada incluida para facilitar la identificación
Especificaciones
Tipo Slide Holder
Capacidad para portaobjetos 25
Tipo de tapón Tapa con bisagra con cierre de pasador
Color Blanco
El dispositivo tiene 25 portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 141 x 92 x 30 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm)
Altura (imperial) 1,18 in
Altura (métrico) 30 mm
Incluye Ficha de indexación numerada
Longitud (imperial) 5,55 in
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 141 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Polipropileno
Apilables Sí
Anchura (imperial) 3,62 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 92 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm