Descripción
Bases para cabinas de almacenamiento para microportaobjetos Fisherbrand
Para su uso con cabinas de almacenamiento para microportaobjetos Fisherbrand (cat. n.° 07-212-100 a -103)
- Bases opcionales en modelos con patas o sin patas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| Fondo (imperial) | 18,75 in |
| Fondo (métrico) | 476,25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Cabinas de almacenamiento para microportaobjetos Fisherbrand |
| Altura (imperial) | 4,75 in |
| Altura (métrico) | 120,65 mm |
| Incluye | Base y patas |
| Material | metálica |
| Anchura (imperial) | 15,75 in |
| Mostrar más |