Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de gran adherencia y máxima protección
Cubrezapatos desechable de gran adherencia y protección superior
74.00€ - 77.70€
Especificaciones
Material Poliuretano
Latex Free
Color Azul
Desechables
Tipo de suela High Tack
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15421952
Ver documentos
Fisherbrand™
17100913
Universal Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15431952
Ver documentos
Fisherbrand™
17100914
XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
High tack, disposable shoe covers provide superior protection
  • Un solo uso
  • Poliuretano
  • Azul
  • Sin látex
  • Suela de gran adhesión
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Azul
High Tack
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de gran adherencia y máxima protección