Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-162420 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
Código de producto. 11947754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con micropipetas de volumen grande
  • Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
  • La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
  • Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 6,44 in
Longitud (métrico) 161 mm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10