Learn More
Fisherbrand™ Papel para lentes
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 6 in
Hojas de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg)
Cantidad:
100 hojas/libro, 12 bolsas/paq.
50 hojas/libro, 12 bolsas/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 600
Descripción
Para la limpieza de lentes de vidrio
Folleto
- No raya las lentes de cristal, los objetivos u otras superficies delicadas
- No se endurece; no acumula fácilmente polvo o grasa
- Las hojas, prácticamente sin pelusas, están pegadas y encuadernadas en un cuadernillo para facilitar su extracción
- El mismo papel que el anterior, pero se envasa en una cómoda caja dispensadora para extraer hojas individuales de una sola hoja de forma rápida, mide 13 × 18 cm (An × P)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel de limpieza de lentes |
| Dimensiones (L x An) | Hojas de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de lentes de vidrio |
| Cantidad | 100 hojas/libro, 12 bolsas/paq. |