Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Frascos translúcidos y rígidos
- A prueba de fugas†
- Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
- Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
- Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
- No esterilizables en autoclave
Specifications
Specifications
| Capacidad | 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Translúcido |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado del cuello | 28mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Show More |