Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca ancha a prueba de fugas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11775253 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
28mm
28 mm
38mm
43mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 6
paquete de 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
11775253 500 ml 53 mm paquete de 48
11775243 30 ml 28 mm paquete de 72
10576499 60 ml 28mm paquete de 12
11785243 60 ml 28mm paquete de 72
11795243 125 ml 38mm paquete de 72
12971261 125 ml 38mm paquete de 12
10062439 250 ml 43mm paquete de 12
11795253 250 ml 43mm paquete de 72
10705340 500 ml 53 mm paquete de 12
11528062 1000 ml 63 mm paquete de 6
11745253 1000 ml 63 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11775253
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Frascos translúcidos y rígidos
  • A prueba de fugas†
  • Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
  • Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
  • Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 53 mm
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha a prueba de fugas
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca