Includes
Tapones de rosca de polipropileno
No graduados y translúcidos para una mejor visibilidad
- Prácticamente irrompibles, pero muy flexibles.
- Químicamente resistentes a la mayoría de ácidos débiles y fuertes y disolventes orgánicos, aunque pueden verse afectados lentamente por el ataque de agentes oxidantes fuertes y algunos disolventes que pueden causar ablandamiento e hinchazón.
- Temperatura máxima de uso de 80 °C (176 °F) con temperatura de fragilidad de -100 °C (-148 °F)
- Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, gas, EtO o químicamente; no se pueden esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 oz, 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Translúcido |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado del cuello | 28 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |