Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE de boca ancha
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11957934 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
28 mm
38 mm
43 mm
53mm
63mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 6
paquete de 72
Código de producto. 11957934
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
No graduados y translúcidos para una mejor visibilidad
  • Prácticamente irrompibles, pero muy flexibles.
  • Químicamente resistentes a la mayoría de ácidos débiles y fuertes y disolventes orgánicos, aunque pueden verse afectados lentamente por el ataque de agentes oxidantes fuertes y algunos disolventes que pueden causar ablandamiento e hinchazón.
  • Temperatura máxima de uso de 80 °C (176 °F) con temperatura de fragilidad de -100 °C (-148 °F)
  • Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, gas, EtO o químicamente; no se pueden esterilizar en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Translúcido
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave