Learn More
Fisherbrand™ Contenedores de gran capacidad para patología con tapa de rosca
Código de producto. 17899872 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,27 L
Altura (imperial):
7 pulg.
N.º por caja:
12/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (imperial) N.º por caja unitSize
17899872 2,27 L 7 pulg. 12/caja paquete de 12
1 options
Código de producto. 17899872
Almacenamiento seguro de muestras grandes
Los recipientes de patología de gran capacidad fabricados con polietileno de alta calidad y alta densidad cuentan con un cierre de tapón de rosca resistente a fugas con una junta para ayudar a mantener la integridad de la muestra durante el almacenamiento y el transporte.
  • Cierre de rosca seguro y resistente a fugas con junta
  • Disponible en cuatro tamaños para contener muestras pequeñas y grandes
  • Todos los recipientes cuentan con asa para facilitar su transporte
  • El recipiente de 5 galones cuenta con un asa conveniente para cerrar y abrir fácilmente
Especificaciones
Material PEAD
Capacidad (imperial) 0,6 galones.
Capacidad (métrico) 2,27 L
Tipo de tapón Tapón de rosca con junta
Altura (imperial) 7 pulg.
N.º por caja 12/caja