Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ y Mini-Labtool™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
3,54 in
Peso (imperial):
0,43 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las herramientas de acero inoxidable con mangos de aluminio abren frascos; cortan tapones, tubos y alambres; y mucho más.
Labtool II
- Incluye pinzas, pelacables, cizallas, regla, cuchilla grande/pequeña, cuchillo de sierra, pinza de punción, destornilladores de cabeza plana y Phillips, abrebotellas, aguja, sierra y separador de sierra
- Longitud cerrada: 3,5 in (9 cm)
- Peso: 200 g (7 oz)
Mini-Labtool
- Incluye pinzas, pelacables, cortador de cables, cuchilla, destornilladores de cabezal plano y Phillips, tijeras, lima, sierra, abridores de latas y frascos y llavero
- Longitud cerrada: 2,5 in (6,5cm)
- Peso: 2,75 oz (79 g)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Labtool II |
| Longitud (imperial) | 3,54 in |
| Longitud (métrico) | 9 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Agarradera/pinzas, pelacables, cizallas, regla, cuchilla grande/pequeña, cuchillo de sierra, pinza de punción, destornilladores de cabeza plana y Phillips™, abrebotellas, aguja, sierra y separador de sierra |
| Peso (imperial) | 0,43 lb |
| Peso (métrico) | 0,2kg |