Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ y Mini-Labtool™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
2,5 in
Peso (imperial):
0,18 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Labtool II incluye pinzas, pelacables, cizallas, regla, cuchilla grande/pequeña, cuchillo de sierra, punzón, destornilladores planos y Phillips, abrebotellas, aguja, sierra y separador de sierra
- Mini-Labtool incluye pinzas, pelacables, cizallas, cuchilla, destornilladores de cabeza plana y Phillips, tijeras, lima, sierra, abridores de latas y botellas, y llavero
Abren frascos; cortan tapones, tubos y cables; y mucho más. Las herramientas multiuso con tamaño de bolsillo Fisherbrand™ son ideales para cientos de necesidades de laboratorio.
- Acero inoxidable con asas de aluminio
Información de órdenes
- Labtool II, longitud cerrada: 9 cm (3.5 pulg); peso, 200 g (7 oz).
- Mini-Labtool, longitud cerrada, 6.3 cm (2.5 pulg); peso, 85 g (3 oz).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mini Labtool |
| Longitud (imperial) | 2,5 in |
| Longitud (métrico) | 6,3 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño | Pocket-size |
| Para utilizar con (aplicación) | Abridor de frasco de productos químicos, sierra para reducir el tapón de corcho, cuchilla para cortar tubos |
| Incluye | Pinzas, pelacables, cortador de cables, cuchilla, destornilladores de cabezal plano y Phillips™, tijeras, lima, sierra, abridores de latas y botellas y llavero |
| Peso (imperial) | 0,18 lb |
| Peso (métrico) | 0,085kg |