Learn More
Fisherbrand™ Unidad de enfoque isoeléctrico
Código de producto. 12572796 Tienda Fisherbrand Productos
Código de producto. 12572796
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dos bandejas de gel extraíbles, peines de 15 muestras, puertas de fundición de aluminio, tiras de carga de colores
Unidad IEF completa con tanque, placa de refrigeración, electrodos.
  • Funciona en uno de los tres modos siguientes: electroforesis basada en mecha; geles prefundidos en horizontal, enfoque isoeléctrico
  • Dimensiones de la unidad (An × Pr × Al): 41 x 46 x 11,5cm
  • Dimensiones del tanque interno (An × Pr × Al): 31 x 37 x 8,5cm
  • Marco de electrodos (L × Pr × Al): 27 x 27 x 1cm
  • Temperatura de la placa de refrigeración durante el IEF con geles IEF: 4 °C
Características del diseño
  • Construcción acrílica robusta
  • Tapa de seguridad con cables de alimentación integrados
  • Conectores de alimentación recubiertos
  • Electrodos de platino reemplazables de larga duración con una pureza del 99,99%.
  • Terminal de placa de oro con arandelas de acero inoxidable para resistir la corrosión
  • Rejilla impresa: permite medir las tasas de migración
  • Bobina de refrigeración integral: permite un enfriador de recirculación o una conexión de agua para enfriar la placa de cerámica a la temperatura deseada
  • Placa superior de cerámica refrigerada grande: proporciona un enfriamiento uniforme de la plataforma de gel
  • Dos juegos de electrodos
  • Montado en un tanque para ejecutar geles de mecha usando las cámaras para tampón inferior
  • Extraíbles
  • Marco hueco para IEF, donde las tiras se colocan directamente sobre la placa de cerámica
  • Marco con fondo de vidrio para geles prefundidos en horizontal
  •  Puertos de drenaje del tampón: la válvula de cierre incorporada se abre cuando el tubo de drenaje se conecta a la cámara del tampón vacía
Especificaciones
Tipo Unidad IEF
Tamaño de muestra 30 tiras IPG, geles IEF 1 × 245 × 125 mm, 2 × 125 × 125 mm