Learn More
Fisherbrand™ Baterías de repuesto para higrómetros
Código de producto. 15338754 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de batería:
357
392
AAA
Tipo de producto:
Pila cilíndrica
Pila de botón
Tensión:
1,5 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de batería Tipo de producto Tensión unitSize
15338754 357 Pila de botón 1,5 V cada uno
11735495 392 Pila de botón 1,5 V cada uno
15348754 AAA Pila cilíndrica 1,5 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15338754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con higrómetros
  • Se suministra con una pila de botón de litio “AAA”
  • Los requisitos eléctricos son 3 V, 1,5 V y 1,5 V, respectivamente
Especificaciones
Tipo de producto Pila de botón
Tipo de batería 357
Material Alkaline
Tipo de célula Button
Para utilizar con (equipo) Para higrómetros
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +150°C
Tensión 1,5 V