Learn More
Beschreibung
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
- Construcción de polipropileno duradera con rebordes y estrías externos para evitar el bloqueo de vapor
- Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 20,3 cm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 20,5 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?