Learn More
Fisherbrand™ Embudos de uso general/alta resistencia
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11917914 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diámetro del área superior (métrico):
6,5cm
8,7cm
10,3cm
12,5cm
15,5cm
20,3 cm
Altura (métrico):
9 cm
11 cm
11,5 cm
14,1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 3
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11917914 410 ml 15,5cm 17,7 cm paquete de 24
11997884 500 ml 20,3 cm 20,5 cm paquete de 12
12622445 500 ml 20,3 cm 20,5 cm paquete de 3
11997934 40 ml 6,5cm 9 cm paquete de 72
11907944 100 ml 8,7cm 11 cm paquete de 72
11927944 210 ml 12,5cm 14,1 cm paquete de 72
11917944 140 ml 10,3cm 11,5 cm paquete de 72
7 options
Código de producto. 11917914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
  • Construcción de polipropileno duradera con rebordes y estrías externos para evitar el bloqueo de vapor
  • Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 15,5cm
Capacidad (métrico) 410 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 17,7 cm
Esterilizables en autoclave