Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 8,7cm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro del área superior (imperial) | 3,44 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 0,90 in |