Learn More
Fisherbrand™ Frascos graduados Valumetric™ con tapones con revestimiento de polivinilo
Código de producto. p-2664103 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33-400
38-400
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Cantidad:
24/caja
288/paq.
48/caja
48/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11768859 30 ml 33-400 48/caja paquete de 48
11778859 60 ml 38-400 48/caja paquete de 48
15819781 60 ml 38-400 288/paq. paquete de 288
11788859 125 ml 48-400 mm 24/caja paquete de 24
11798859 250 ml 58-400 mm 24/caja paquete de 24
11794319 500 ml 70-400 mm 48/paquete paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11768859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene una gran variedad de líquidos y sólidos: muestras, polvos secos y muestras de suelo—
  • Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP) para una fácil visualización del contenido
  • Las graduaciones impresas muestran mililitros y onzas de líquido
  • Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material De cristal
Envase 48/caja
Cantidad 48/caja
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 33-400
Tipo de tapón Tapón de rosca