Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de poliestireno graduados
Código de producto. p-33463 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11758549 150 ml paquete de 100
11768549 250 ml paquete de 100
11778549 800 ml paquete de 100
11788549 1000 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11758549
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados de poliestireno constituyen excelentes recipientes para muestras.
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Boquilla de vertido de cuatro vías para mayor flexibilidad
  • Resistente a ácidos diluidos o débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases que soportan temperaturas de hasta 93 °C (200 °F).
  • Graduaciones en ml y oz, con una precisión de ± 2 %.
Especificaciones
Exactitud ±2%
Diámetro de base (imperial) 2,17 in
Diámetro del área superior (imperial) 3,25 in
Diámetro de base (métrico) 5,51 cm
Diámetro del área superior (métrico) 8,2 cm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Poliestireno
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 6,5 cm
Incluye Boquilla de vertido de cuatro vías
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 200 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 93 °C
Tipo Vaso de precipitados
Desechables
Graduated Sí