Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Diámetro de base (imperial) | 3,98 in |
| Diámetro del área superior (imperial) | 5,1 in |
| Diámetro de base (métrico) | 10,1 cm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12,9 cm |
| Capacidad (métrico) | 800 ml |
| Material | Poliestireno |
| Altura (imperial) | 4,17 in |
| Altura (métrico) | 10,59 cm |
| Incluye | Boquilla de vertido de cuatro vías |
| Mostrar más |