Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Diámetro de base (imperial) | 2,6 in |
| Diámetro del área superior (imperial) | 3,62 in |
| Diámetro de base (métrico) | 6,6 cm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 9,1 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Poliestireno |
| Altura (imperial) | 3,19 in |
| Altura (métrico) | 8,1 cm |
| Incluye | Boquilla de vertido de cuatro vías |
| Mostrar más |