Learn More
Fisherbrand™ 51 viales Shell de vidrio de expansión con cierres de tipo tapón
Código de producto. 10016474 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,7 mL
7,4 mL
25,8 mL
Altura (métrico):
45 mm
51 mm
65 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
19 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10016474 7,4 mL 51 mm 19 mm paquete de 144
12634235 25,8 mL 65 mm 29 mm paquete de 144
12851861 3,7 mL 45 mm 15 mm paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10016474
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales Shell de cara recta son ideales para el contenido seco.
  • Viales TITESEAL™
  • Partes superiores planas.
  • Tapones de plástico de tipo conector de fondo abierto, sin acoplar
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los viales sin tapones utilizan tapones (se venden por separado)
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Borosilicate Glass
Esterilidad No estéril
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 7,4 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal for storing dry products
Volumen (imperial) 2 dr.
Línea de productos TITESEAL
Volumen total (métrico) 7.4 mL
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón Plug
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Altura (métrico) 51 mm
Tipo de producto Shell Vial