Learn More
Fisherbrand™ 51 viales Shell de vidrio de expansión con cierres de tipo tapón
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los viales Shell de cara recta son ideales para el contenido seco.
- Viales TITESEAL™
- Partes superiores planas.
- Tapones de plástico de tipo conector de fondo abierto, sin acoplar
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los viales sin tapones utilizan tapones (se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 3,7 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de productos secos |
| Volumen (imperial) | 1 dr. |
| Línea de productos | TITESEAL |
| Volumen total (métrico) | 3,7 mL |
| Mostrar más |