Learn More
Fisherbrand™ 51 viales Shell de vidrio de expansión con cierres de tipo tapón
Código de producto. 12634235 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,7 mL
7,4 mL
25,8 mL
Altura (métrico):
45 mm
51 mm
65 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
19 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12634235 25,8 mL 65 mm 29 mm paquete de 144
10016474 7,4 mL 51 mm 19 mm paquete de 144
12851861 3,7 mL 45 mm 15 mm paquete de 144
3 options
Código de producto. 12634235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales Shell de cara recta son ideales para el contenido seco.
  • Viales TITESEAL™
  • Partes superiores planas.
  • Tapones de plástico de tipo conector de fondo abierto, sin acoplar
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los viales sin tapones utilizan tapones (se venden por separado)
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 29 mm
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Desechables
Volumen (métrico) 25,8 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de productos secos
Volumen (imperial) 7 dr.
Línea de productos TITESEAL
Volumen total (métrico) 25,8 mL
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón Titeseal™
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Altura (métrico) 65 mm
Tipo de producto Vial