Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga autoestables con tapones de rosca
Polipropileno esterilizable en autoclave
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Yes |
|---|---|
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tornillo |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
Descripción
Autoclavable polypropylene
- Resisten una fuerza máxima de 20,000 × G
- Colocación vertical con tapón
- El tamaño grande está graduado
- Color natural
Información de órdenes
500 per pack, 10 packs per case
Especificaciones
| Yes | |
| Tornillo | |
| Polipropileno |
| Polipropileno | |
| Natural | |
| Sí |