Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
PTFE lid or stopper
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with micro cells
- Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Center H: 15mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Microceldas de fluorescencia |
| Descripción | Altura central: 15 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 μl |
| Material | Quartz |
| Material del cierre | PTFE |
| Anchura (métrico) interior | 2mm |
| Cantidad | Ea., 2 Ea./Cs. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |