Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
PTFE lid or stopper
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Microceldas de fluorescencia |
| Descripción | Altura central: 15 mm |
| Capacidad (métrico) | 45 μl |
| Material | Quartz |
| Material del cierre | PTFE |
| Anchura (métrico) interior | 3mm |
| Cantidad | Ea., 2 Ea./Cs. |
| Trayectoria óptica | 3 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |