Learn More
Fisherbrand™ Viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Código de producto. 11331675 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 mL
2 ml
5 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Material del cierre:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de rosca Material del cierre unitSize
11331675 5 ml Interno Polipropileno paquete de 1000
11777939 1,2 mL Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 100
12942431 1,2 mL Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 1000
12952431 2 ml Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 1000
11787939 2 ml Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 100
10858210 5 ml Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 1000
11797939 5 ml Externo Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 50
11311675 1,2 mL Interno Polipropileno paquete de 1000
11321675 2 ml Interno Polipropileno paquete de 1000
9 options
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Código de producto. 11331675
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Selección de viales con rosca externa con tapones de HDPE para una técnica aséptica, o viales con rosca interna y tapones de polipropileno con junta de silicona para un sellado hermético
  • No citotóxico, apirógeno
  • Gran área de escritura blanca
  • Graduaciones en incrementos de 0,5 ml
  • Se utiliza con codificadores cromáticos Fisherbrand para facilitar la identificación de muestras
Con rosca externa
  • Fondo de estilo cónico
  • Polietileno de alta densidad
  • Independiente
Con rosca interna
  • Con junta de silicona
  • Polipropileno
  • Parte de abajo de estilo cónico o redondo con pie en estrella
Los viales son solo para uso en laboratorio; no para diagnóstico in vitro ni uso parenteral.
Aptos para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,49 in, 12,5 mm
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido
Altura (imperial) 3,62 in
N.º por caja 10
N.° por paquete 100/Paq.
Modelo Forma redonda
Estilo de rosca Interno
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No
Altura (métrico) 92 mm