Learn More
Fisherbrand™ Pinzas para matraces Erlenmeyer para unidades de ultrasonidos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Matraz Erlenmeyer de 1000 ml
Matraz Erlenmeyer de 250 ml
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Abrazaderas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiador de ultrasonidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Matraz Erlenmeyer de 1000 ml |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion