Descripción
Las cubetas desechables con código de colores son compatibles con la mayoría de los electroporadores.
- Policarbonato transparente de calidad médica para una alta visibilidad
- El aluminio pulido reduce la frecuencia de la formación de arcos
- El tapón redondo permite que se quite con una sola mano
- FB102 tiene electrodos de aluminio incorporados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Cubeta de electroporación |
| Capacidad (métrico) | 90 μl |
| Material | Policarbonato |
| Incluye | Electrodos de aluminio incorporados |
| Anchura de la separación (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Electroporadores |