Learn More
Fisherbrand™ Puntos criogénicos en láminas láser
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4701708 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Surtido
Verde
Diámetro (métrico):
9,55 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
20 hojas
25 hojas
Código de producto. Color Diámetro (métrico) unitSize
17827191 Azul 12,7 mm 20 hojas
17847191 Verde 9,55 mm 20 hojas
17857191 Naranja 9,55 mm 20 hojas
17867191 Morado 9,55 mm 20 hojas
17877191 Rojo 9,55 mm 20 hojas
17887191 Amarillo 9,55 mm 20 hojas
17897191 Surtido 9,55 mm 25 hojas
7 options
Código de producto. 17827191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores. Incluye una caja dispensadora fácil de usar con 20 hojas por paquete.
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Color Azul
Formato Sheet
Tipo de producto Hoja para láser con etiqueta de puntos
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo de 0,5 a 1,5 ml
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm