Learn More
Beskrivning
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Amarillo |
| Formato | Sheet |
| Tipo de producto | Hoja para láser con etiqueta de puntos |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo de 0,5 a 1,5 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro (métrico) | 9,55 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?